Fortfahren mit
900633
Dichlormethan
anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%
Synonym(e):
Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
EC Number:
200-838-9
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
quality
anhydrous
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2709975.89581D65100
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.5%
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C), 6.86 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)