Merck
89998
10-[3-(Dansylamido)-propyl]-1,4,7-trithia-10-azacyclododecan
Selectophore, ≥95.0%
Synonym(e):
N-[3-(1,4,7-Trithia-10-aza-10-cyclododecyl)-propyl]-dansylamid, [12]aneNS3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H35N3O2S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10212902
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
assay
≥95.0%
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCN3CCSCCSCCSCC3
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selektives Fluorionophor für Ag+, Messbereich 1.7x10-2 - 5.0x10-7 mol/L.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)