Merck
89793
Supelco
Fluoranthen
analytical standard
Synonym(e):
Benzo[j,k]fluoren
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
1907918
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChIKey
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
388.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
198.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)