Merck
89547
Millipore
TKT-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Streptococcus agalactiae Selektivagar
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Zusammensetzung
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
pH-Endwert
7.4±0.2 (37 °C)
Anwendung(en)
microbiology
Anwendung
Für die Isolation von Streptococcus agalactiae, dem häufigsten Auslöser von Mastitis bei Rindern.
Sonstige Hinweise
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)