Merck
89503
Ammoniumstickstoffstandard für IC
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration), TraceCERT®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17034 produziert und zertifiziert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines NMI, z. B. des NIST, gemessen.
Der zertifizierte Inhalt sowie Messunsicherheiten und Verfallsdatum können dem Zertifikat entnommen werden.
Ihr Zertifikat können Sie unter http://www.sigma-aldrich.com herunterladen.
Analysis Note
Hergestellt aus hochreinem NH4Cl und Wasser
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)