Merck
89259
8-Mercaptomenthon
analytical standard, mixture of isomers
Synonym(e):
2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.31
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-953-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (mixture of isomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.492-1.498, n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
InChI key
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)