Merck
88335
N-(Dimethylthexylsilyl)-dimethylamin
Selectophore, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-thexyldimethylsilylamin, N-(Thexyldimethylsilyl)-dimethylamin, N-[(2,3-Dimethyl-2-butyl)-dimethylsilyl]-dimethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H25NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.40
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (T)
SMILES string
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Silanizing agent for glass, used e.g. for micro-electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Szabo et al.
Helvetica Chimica Acta, 67, 2128-2128 (1984)