Merck
87795
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2324088
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.476
density
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)