Merck
87734
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung
purum, ~10% in methanol (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
concentration
~10% in methanol (T)
impurities
≤0.3% halides (as chloride)
refractive index
n20/D 1.351
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.1 °F - closed cup
flash_point_c
10.6 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Lin et al.
Biochemistry, 47(40), 10809-10815 (2008-09-13)
Potassium is an activator of the reaction catalyzed by homoisocitrate (HIc) dehydrogenase (HIcDH) from Saccharomyces cerevisiae with either the natural substrate, homoisocitrate, or the slow substrate isocitrate. On the basis of initial velocity studies, the selectivity of the activator site