Merck
87390
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)-tetrahydropyran
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
‘T-Solvent’
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
Beilstein:
109779
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.465
bp
235-238 °C
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChIKey
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lösungsmittel für LiAH4-Reduktionen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)