Merck
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)-fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamin Isomer I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H39NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
557.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
for fluorescence
Assay
≥95% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C (dec.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Sonstige Hinweise
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)