Merck
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamin Q 5-Säurefluorid
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25FN2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
for fluorescence
Assay
≥97.0% (UV)
Eignung
in accordance for fluorescence
SMILES String
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)