Wichtige Dokumente
86181
10-(3-Sulfopropyl)-acridinium-betain
purum, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-(10-Acridinio)-propansulfonat, N-(3-Sulfopropyl)-acridinium Inneres Salz, SPA
About This Item
Qualität
for fluorescence
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
280-290 °C (dec.)
Fluoreszenz
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)