Fortfahren mit
861367
Thymolblau
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonym(e):
Thymolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.57
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-650-6
Beilstein/REAXYS Number:
3861515
MDL number:
€ 73,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 95%
clarity of soln
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range), 8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
mp
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd), 590 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
InChI key
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
236047114545B8630
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 85%
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)