Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
packaging
bottle of 100 mL
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.537
matrix active group
DC-710 phase
viscosity
~500 mPa.s, neat(25 °C)
General description
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GC stationäre Phase
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?