Merck
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrol A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Synonym(e):
2-[4-(Hydroxymethyl)-phenoxyacetamino]-ethyl-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
500-560 μm
Lagertemp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)