Merck
80100
Phthalsäuredibutylester
Selectophore, for ion-selective electrodes
Synonym(e):
n-Butylphthalat, DBP, Dibutylphthalat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.34
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-557-4
Beilstein/REAXYS Number:
1914064
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
9.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
product line
Selectophore
assay
99.50%
form
liquid
autoignition temp.
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
color
clear
refractive index
n20/D 1.492 (lit.), n20/D 1.493
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibutyl phthalate (DBP) belongs to phthalate group, and is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid. It is mostly used as additive in cosmetics and skin care products. Generally, phthalate esters are hydrophobic compounds which displays strong potential for adsorption.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
DBP may be used as plasticisers in studying the transcriptional activity of human sodium/iodide symporter.
Weichmacher
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-74-2
CAS No.
84-74-2
CAS No.
84-74-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Systemic uptake of diethyl phthalate, dibutyl phthalate, and butyl paraben following whole-body topical application and reproductive and thyroid hormone levels in humans.
Janjua NR
Environmental Science & Technology, 41(15), 5564-5570 (2007)
Human biological monitoring of diisononyl phthalate and diisodecyl phthalate: a review.
Saravanabhavan G, Murray J.
Journal of Environmental and Public Health, 1-11 (2012)
Caterina S Wondergem et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(7), 625-632 (2020-01-26)
Synthesis methods to prepare lower transition metal catalysts and specifically Ni for Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) are explored. Impregnation, colloidal deposition, and spark ablation have been investigated as suitable synthesis routes to prepare SHINERS-active Ni/Au@SiO2 catalyst/Shell-Isolated Nanoparticles (SHINs). Ni
The promoter of the human sodium/iodide symporter responds to certain phthalate plasticisers.
Breous E, Wenzel A, Loos U.
Molecular and Cellular Endocrinology, 244(1-2), 75-78 (2005)
Biodegradation of bis (2-ethylhexyl) phthalate in a soil slurry-sequencing batch reactor.
Juneson, Christopher, Owen P. Ward, and Ajay Singh.
Process. Biochem., 37.3, 305-313 (2001)