Merck
79544
Galaktinol Dihydrat
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-165-2
Beilstein/REAXYS Number:
8665287
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-2-3(14)4(15)10(21)12(22-2)23-11-8(19)6(17)5(16)7(18)9(11)20;;/h2-21H,1H2;2*1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
HGCURVXTXVAIIR-ITYUJIADSA-N
General description
Galactinol dihydrate is a crystalline form of galactinol, which comprises of α-D-galactose and myo-inositol.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and Identification of O-?-D-Galactopyranosyl-myo-inositol and of myo-Inositol from Juice of the Sugar Beet (Beta Vulgaris)
Brown.JR and Serro.FR
Journal of the American Chemical Society, 75, 1040?1042-1040?1042 (1953)
Advances in Carbohydrate Chemistry, 9 (1954)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
79544-50MG04061834370765
79544-10MG04061833278284