Fortfahren mit
79311
Malvidin-3-galactosid-chlorid
analytical standard
Synonym(e):
Arthanitinchlorid, Primulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25ClO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-055-1
MDL number:
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19+,20+,21-,23-;/m1./s1
InChI key
YDIKCZBMBPOGFT-PWUSVEHZSA-N
General description
Malvidin-3-galactoside chloride is an anthocyanin pigment found in magenta and dark red flowers of Primula polyanthus.
Application
Malvidin-3-galactoside chloride is a type of fluorescent dye commonly used to identify glycerides and free fatty acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8060068120PHL80083
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malvidin-3-galactosid-chlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)