Merck
78135
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)-propionsäure
puriss., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)-propionsäure, (S)-(−)-Carbamalactat, (S)-PACOPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
Beilstein:
5029940
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (dec.)
SMILES String
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
Sonstige Hinweise
Chiral acid used for the resolution of bases
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)