Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?