Wichtige Dokumente
75833
3-Methyl-2-butenylacetat
analytical standard
Synonym(e):
Prenylacetat
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.428-1.432
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
InChIKey
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?