Wichtige Dokumente
73348
N-Desmethylthiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-[(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)-methyl]-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)N=C1NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
InChI
1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
InChIKey
LOXCNVOJGRNBFX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.