Merck
73040
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
purum, ≥95.0% (AT), yellow
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.62
EC Number:
202-697-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
746543
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, purum, ≥95.0% (AT), yellow
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI key
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
grade
purum
assay
≥95.0% (AT)
color
yellow
mp
66-70 °C (lit.)
75-79 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tsurng-Juhn Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 90, 428-435 (2014-12-03)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative reagent that frequently causes progressive liver diseases, leading to the development of acute, chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). Despite several antiviral drugs including interferon-α and nucleotide derivatives are approved for