72706
L-Leucin
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Leucinum, (S)-2-Amino-4-methylpentansäure
About This Item
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Assay
98.5-101.0%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..