Merck
72593
Supelco
Nitrit-Ionophor II
Selectophore
Synonym(e):
Dicyanocobyrinsäure-heptapropylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C68H101CoN6O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1285.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
InChIKey
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Physikalische Form
Lösung in 0.5 mL Tetrahydrofuran
Sonstige Hinweise
Ionophor zur Bestimmung von Stickoxid-Gas
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.A. O'Reilly et al.
Analytical Chemistry, 63, 1278-1278 (1991)
Alicia Bellomo et al.
Immunity, 53(1), 127-142 (2020-06-21)
Located within red pulp cords, splenic red pulp macrophages (RPMs) are constantly exposed to the blood flow, clearing senescent red blood cells (RBCs) and recycling iron from hemoglobin. Here, we studied the mechanisms underlying RPM homeostasis, focusing on the involvement
Polymer membrane-based biosensors using vitamin B12 derivatives.
S Daunert et al.
Progress in clinical and biological research, 292, 215-225 (1989-01-01)