Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
puriss.
assay
≥99.0% (HPLC)
form
lumps
optical activity
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?