Merck
71336
Sigma-Aldrich
Natrium-tert.-butylcarbonat
technical
Synonym(e):
Kohlensäure-tert.-butylester Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.11
Beilstein:
6715256
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
SMILES String
[Na+].CC(C)(C)OC([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)