Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
measuring range
0.01-2 mg/L (Cl2)
application(s)
environmental
general analytical
Packaging
100 Pulverpäckchen für 10 mL Probevolumen
Analysis Note
Methode: N,N-Diethyl-p-phenylendiamin (DPD)
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Klaudia Bednarz et al.
Frontiers in neural circuits, 14, 21-21 (2020-06-12)
Neuroendocrine circuits are orchestrated by the pituitary gland in response to hypothalamic hormone-releasing and inhibiting factors to generate an ultradian and/or circadian rhythm of hormone secretion. However, mechanisms that govern this rhythmicity are not fully understood. It has been shown