Wichtige Dokumente
69427
1-Fluornaphthalin
reference material
Synonym(e):
Duloxetine impurity G (PhEur)
About This Item
Qualität
reference material
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)