Merck
69093
Binapacryl
reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.31
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2013712
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C(/C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H18N2O6/c1-5-10(4)12-7-11(16(19)20)8-13(17(21)22)15(12)23-14(18)6-9(2)3/h6-8,10H,5H2,1-4H3
InChI key
ZRDUSMYWDRPZRM-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
485-31-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)