Merck
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazin
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
α-Methylphenylhydrazin, N-Methyl-N-phenylhydrazin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
Beilstein:
507683
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChIKey
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)