Merck
68650
Dichlor(methyl)phenylsilan
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Methyl-phenyl-dichlorsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.13
EC Number:
205-746-2
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970975
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.519
bp
205 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Silylating agent for diols and other bifunctional compounds
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
R.H. Cragg et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 289, 23-23 (1985)