Merck
62096
Lewatit® MonoPlus M 500 Chlorid-Form
Cl--form, strongly basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
loss
45-60% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary amine
particle size
575 μm std dev ±50
capacity
1.0 meq/mL
separation technique
anion exchange
General description
Verleiht dem Filterbett besondere Eigenschaften: hohe Austauschgeschwindigkeit, sehr gute Ausnutzung der gesamten Kapazität, geringer Waschwasserbedarf, nahezu linearer Druckverlust-Gradient über die gesamte Schichthöhe, sehr gute Trennbarkeit der Komponenten im Mischbettfilter; gelförmiger Anionenaustauscher; sphärische Partikel gleichen Durchmessers (monodispers)
Application
Stark basisches Anionentauscherharz für Einzel- und Mischbett-Anwendungen, mit einer hohen Regenerationseffizienz. Der monodisperse Partikelgrößenbereich erzeugt einen ausgezeichneten Fluss im Filterbett für eine hohe Auslastung und gute Trennungen.
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)