Merck
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserin
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(±)-3-Amino-2-hydroxy-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
Beilstein:
1721413
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChIKey
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)