Merck
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyl-dioxolan-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(−)-2,3-O-Isopropyliden-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threit, (4R,5R)-4,5-Bis-(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyl-dioxolan, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropyliden-L-threitol, TADDOL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.57
Beilstein:
3657855
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C
SMILES String
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)