59452
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol-p-toluolsulfonat
purum, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
2,3-Isopropyliden-sn-glycerin-1-tosylat, L-α,β-Isopropylidenglycerin-γ-tosylat
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 2% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChIKey
SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)