Merck
58351
Sigma-Aldrich
2-Methylpropan
puriss.
Synonym(e):
Isobutan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.12
Beilstein:
1730720
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
2.01 (21 °C, vs air)
Dampfdruck
72.2 psi ( 37.7 °C)
Qualität
puriss.
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−160 °C (lit.)
Dichte
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChIKey
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Druckdose à 250 mL mit netto ~140 g
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Empfohlenes Ventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-117.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vera Lepperhof et al.
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Christian Geis et al.
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats