Wichtige Dokumente
58170
α-Ionon
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Verunreinigungen
<10% β-ionone
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
bp
259-263 °C (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChIKey
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)