Merck
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)-benzopyropyrano[6,7-8-l,j]chinolizin-11-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
SMILES String
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
Anwendung
Green dopant for OLED applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)