Merck
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleinimid
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
Beilstein:
1524594
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
SMILES String
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChIKey
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)