Merck
55085
8-Hydroxy-2-chinolincarbaldehyd-8-chinolylhydrazon
purum, ≥97.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
491761
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
205-210 °C
SMILES string
Oc1cccc2ccc(\C=N\Nc3cccc4cccnc34)nc12
InChI
1S/C19H14N4O/c24-17-8-2-5-14-9-10-15(22-19(14)17)12-21-23-16-7-1-4-13-6-3-11-20-18(13)16/h1-12,23-24H/b21-12+
InChI key
MVRYUWHNRSHURE-CIAFOILYSA-N
Other Notes
Reagent for the sensitive determination of calcium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E.A. Bozhevol'nov et al.
Zh. Anal. Khim., 24, 531-531 (1969)