Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.42
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-144-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
InChI key
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Application
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?