Merck
52288
6-Methoxy-2-Naphthol
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-6-methoxy-naphthalin, 6-Methoxynaphthalin-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2043873
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxy-2-Naphthol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR8962-200MG04065266399523