Wichtige Dokumente
50960
Guanidin-phosphat dibasisch
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
di-Guanidin-hydrogenphosphat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.07
Beilstein:
3755909
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
247-250 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)