Merck
50843
D-Campher
analytical standard
Synonym(e):
2-Bornanone, 2-Camphanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
207-355-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.24 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
≥97.5% (GC)
optical activity
[α]/D +43.0±2.0°, c = 10 in ethanol
autoignition temp.
870 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
D-Camphor is an acyclic terpenoid, that occurs naturally in the wood of Cinnamomum camphora.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Campher
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)