49971
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
suspension, yellow, ~1000 U/mL
Synonym(e):
(R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D-Lactate Dehydrogenase
About This Item
Biologische Quelle
bacterial (Lactobacillus leichmannii)
Form
suspension
Spezifische Aktivität
≥30 U/mg protein
Konzentration
~1000 U/mL
Verunreinigungen
L-Lactat Dehydrogenase, none detected
3.2 M Ammonium sulfate solution (pH ~6.2)
Farbe
yellow
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)