Direkt zum Inhalt
49500
Siebkalibrierungsstandard, rückführbar auf NIST SRM
63 μm (230 mesh)
Synonym(e):
Sieve calibration standard, 63 μm (230 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd SS397
particle size
63 μm (230 mesh)
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
General description
Sieve Standard, traceable to NIST SRM is ideal for profiling particle size distribution (PSD) of a particle system.
The particle diameter of 63 μm (230 mesh) is measured using electroformed sieves and glass microsphere method.
Application
Used to validate and test particle size equipment.
Also used as a sieve calibration standard for:
  • characterizing electroformed sieves
  • investigating the effect of particle size on dissolution kinetics of magnesium leaching in titanium production
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • traceable to NIST and SRM standards
  • available as a neat sample
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)