Merck
48205
Sigma-Aldrich
Fusarsäure
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Synonym(e):
5-Butyl-picolinsäure, 5-Butyl-pyridin-2-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
Beilstein:
125804
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Biologische Quelle
Gibberella fujikuroi
Assay
≥99.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: pyridine
Sonstige Hinweise
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)