Merck
46905
Sigma-Aldrich
9-Oxofluoren-4-Carboxylsäure
purum, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
9-Fluorenon-4-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
Beilstein:
2694801
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C (lit.)
226-228 °C
SMILES String
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChIKey
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
613. 4, 10-Diazapyrenes.
Coffin B and Robbins RF.
Journal of the Chemical Society, 3379-3382 (1965)
Crystal structure of 9-Oxofluorene-4-carboxylic acid.
Kennard CHL, et al.
Australian Journal of Chemistry, 34(5), 1143-1146 (1981)